Learn More
Acide trichloracétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1000 g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453920 500 g 500g
11429083 250g 250g
11419083 1000 g 1000g
11439083 5000g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11453920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11156.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.10€
    65.65€ / 500g
    Économisez 7.45€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
L’acide trichloracétique, un réactif de précipitation protéique, est utilisé comme agent précipitant en biochimie pour la précipitation des protéines, de l’ADN et de l’ARN. Il s’agit d’un ingrédient actif utilisé pour les traitements cosmétiques comme les peelings chimiques, l’élimination des tatouages et le traitement des verrues, y compris les verrues génitales. Il est également utilisé pour déterminer la concentration protéique et en tant que décalcifiant et fixateur en microscopie.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trichloracétique, un réactif de précipitation protéique, est utilisé comme agent précipitant en biochimie pour la précipitation des protéines, de l’ADN et de l’ARN. Il s’agit d’un ingrédient actif utilisé pour les traitements cosmétiques comme les peelings chimiques, l’élimination des tatouages et le traitement des verrues, y compris les verrues génitales. Il est également utilisé pour déterminer la concentration protéique et en tant que décalcifiant et fixateur en microscopie.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther éthylique, le benzène, l’acétone, l’o-xylène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Numéro MDL MFCD00004177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid
pH < 1
Point de fusion 54°C à 58°C
Point d’ébullition 196°C
Densité 1,629
Quantité 500 g
Odeur Acrid
Sensibilité Hygroscopique
Numéro UN UN1839
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 163.39
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid