Learn More
Acide trichloracétique, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10162590 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10162590 500 g 500g
10764961 250g 250g
10775151 1kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10162590 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3000/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    116.00€ / 500g
    Économisez 39.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
C2HCl3O2, numéro CAS-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido trichloracetico, acide trichloracétique, aceto-caustine, acide acétique, trichloro, acide trichloroéthanoïque, acide trichloracétique, acide trichloroacétique, 500 g, 196°C, CHEBI:30956, blanc, 163,39 g/mol
C2HCl3O2, numéro CAS-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido trichloracetico, acide trichloracétique, aceto-caustine, acide acétique, trichloro, acide trichloroéthanoïque, acide trichloracétique, acide trichloroacétique, 500 g, 196°C, CHEBI:30956, blanc, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Numéro MDL 4177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
pH 1,2
Point de fusion 52 °C
Point d’ébullition 196 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Tension de vapeur 1,2 mbar à 50 °C, 0,08 mbar à 25 C
Poids de la formule 163,39 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.