Learn More
Acide trichloracétique, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10775151 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10775151 1kg 1kg
10764961 250g 250g
10162590 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10775151 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3000/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.83€
    165.00€ / 1kg
    Économisez 88.83€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C2HCl3O2, numéro CAS-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido trichloracetico, acide trichloracétique, aceto-caustine, acide acétique, trichloro, acide trichloroéthanoïque, acide trichloracétique, acide trichloroacétique, 500 g, 196°C, CHEBI:30956, blanc, 163,39 g/mol
C2HCl3O2, numéro CAS-76-03-9, trichloressigsaeure, konesta, amchem grass killer, acido trichloracetico, acide trichloracétique, aceto-caustine, acide acétique, trichloro, acide trichloroéthanoïque, acide trichloracétique, acide trichloroacétique, 500 g, 196°C, CHEBI:30956, blanc, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Numéro MDL 4177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifikationer
pH 1,2
Point de fusion 52°C
Point d’ébullition 196°C
Couleur Blanc
Poids de la formule 163.39g/mol
Quantité 1kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Tension de vapeur 1,2 mbar à 50°C, 0,08 mbar à 25 C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trichloroacetic acid
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Faroangivelser
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.