Learn More
Acide trichloroacétique, cristal, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15567834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15567834 125g Flacon en verre ambré à col large 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15567834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 041404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.95€
    186.09€ / 125g
    Économisez 58.86€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic Acid
Poids de la formule 163.39
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Quantité 125g
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Forme physique Cristalline
Gravité spécifique 1 L = 1,60 kg