Learn More
Acide trichloroacétique, MP Biomedicals™
Code produit 11497912 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11497912 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11497912 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215259290
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie. Acide trichloroacétique, MP Biomedicals Elle est utilisée dans la précipitation des protéines et a été employée pour déterminer la concentration protéique par précipitation quantitative. Protocole de précipitation des acides nucléiques c
Spécification
CAS 76-03-9
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C2HCl3O2
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau ; très soluble dans l’éthanol ou l’éther. Décomposition par chauffage avec des alcalins caustiques en chloroforme et carbonate alcalin.
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Poids de la formule 163.4
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité ACS