Learn More
Acide trichloroacétique (TCA), ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10549780 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10549780 1 kg 1kg
10385960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10549780 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0344.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.43€
    264.45€ / 1kg
    Économisez 98.98€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Dépasse les spécifications ACS
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.38
Numéro MDL MFCD00004177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TCA
Nom IUPAC Acide trichloroacétique
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion 54 °C à 56 °C
Point d’ébullition 196 °C (1013 hPa)
Plage de pourcentage du dosage min. 99,0 %
Densité 1,63 g/cm³ (20 °C)
Quantité 1 kg
Point d’éclair 113 °C
Conditionnement Flacon en verre pour solides
Résidus après l’allumage Max. 0,02 %