Learn More
Acide trichloroacétique, USP 21, 99-100,5 % (calc. à sous-sétan séché), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 16645783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16645783 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16645783 Fournisseur Fluka Code fournisseur 27242H1KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid
pH 1
CAS 76-03-9
Point de fusion 54 °C à 58 °C
Point d’ébullition 196 °C
% max. CAS 1
Couleur Blanc
Densité 1,63 g/cm3 (20 °C)
Quantité 1 kg
Point d’éclair 113 °C
Formule moléculaire C2HCl3O2
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC Acide trichloroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 163.38
Qualité Acides de la pharmacopée des réactifs