Learn More
Trichloroethylene, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloroethylene |
| Densité | 1.463g/mL at 25°C |
| Température d’allumage | 770°F |
| Formule linéaire | ClCH=CCl2 |
| Quantité | 1 L |
| Numéro UN | 1710 |
| Beilstein | 1736782 |
| Densité de vapeur | 4.5 (vs air) |
| Poids de la formule | 131.39g/mol |
| Tension de vapeur | 61mmHg (20°C) |
| Afficher plus |