Learn More
Karl Hecht Borosilicate glass funnel 4 cm
Marque:  Karl Hecht 44000012
Borosilicate glass funnel 4 cm
Code produit. 10545392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.20€
    3.98€ / 1 pièce
    Économisez 0.22€
    5% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 08-01-2026