Learn More
Triclabendazole 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311443 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311443 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17795000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Noms d’analytes ou de composants Triclabendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H9 Cl3 N2 O S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Triclabendazole
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfafényl-1H-benzimidazole
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 359.66
Quantité 1 mL
Poids de la formule 357,9501 g/mol