Learn More
Triclabendazole-céto 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318443
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30318443 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318443 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17795005AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketotriclabendazole
CAS 1201920-88-8
Noms d’analytes ou de composants Ketotriclabendazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H7 Cl3 N2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ketotriclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule InChI InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19)
SMILES Clc1cccc(Oc2cc3NC(=O)Nc3cc2Cl)c1Cl
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 329.57
Quantité 1 mL
Poids de la formule 327.9573 g/mol