Learn More
Triclabendazole, LoGiCal
Code produit 30460976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460976 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460976 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0313.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Triclabendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Noms d’analytes ou de composants Triclabendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H9 Cl3 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Triclabendazole
Formule InChI InChI=1 S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6 H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfanyl-1H-benzimidazole
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 359.66
Quantité 10 mg
Poids de la formule 357,9501 g/mol