Learn More
Triclabendazole, Mikromol™
Code produit 17997084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17997084 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17997084 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0313.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triclabendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Noms d’analytes ou de composants Triclabendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H9 Cl3 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Triclabendazole
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfafényl-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 359.66
Quantité 100 mg
Poids de la formule 357,9501 g/mol