Learn More
Triclabendazole sulfone, Mikromol™
Description
Triclabendazole sulfone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triclabendazole-sulfone |
| CAS | 106791-37-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Triclabendazole-sulfone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H9 Cl3 N2 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, CGA 110753, Triclabendazole Sulfone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9Cl3N2O3S/c1-23(20,21)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)22-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| Nom IUPAC | 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfonyl-1H-benzimidazole |
| Afficher plus |