Learn More
Triclabendazole sulfone, Mikromol™
Code produit 30462535
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462535 4 x 25 mg -
30049949 25 mg 25mg
17907754 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462535 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0313.0200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triclabendazole sulfone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclabendazole-sulfone
CAS 106791-37-1
Noms d’analytes ou de composants Triclabendazole-sulfone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H9 Cl3 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, CGA 110753, Triclabendazole Sulfone
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2O3S/c1-23(20,21)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)22-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
Type de solution Neat
SMILES CS(=O)(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophénoxy)-2-méthylsulfonyl-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 391.66
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 389.9399 g/mol