Learn More
Triclosan, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triclosan |
| CAS | 3380-34-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Triclosan |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H7 Cl3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| Afficher plus |