Learn More
éther méthylique de triclosan 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314265 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314265 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17803300AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclosan methyl ether
CAS 1-1-4640
Noms d’analytes ou de composants Triclosan methyl ether
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C13 H9 Cl3 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether
Formule InChI InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-(4-chloro-2-méthoxyphénoxy)benzène
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 303.57
Quantité 1 mL
Poids de la formule 301,9668 g/mol