Learn More
Triclosan, Mikromol™
Code produit 17987549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17987549 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17987549 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0610.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triclosan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclosan
CAS 3380-34-5
Noms d’analytes ou de composants Triclosan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H7 Cl3 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
Formule InChI InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 289.54
Quantité 250 mg
Poids de la formule 287,9512 g/mol