Learn More
Sel de sodium de triclosan O-bêta-D-glucuronide, TRC
Code produit 30453133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453133 10 mg 10mg
30456285 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30453133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77426010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Noms d’analytes ou de composants Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18H14Cl3NaO8
Synonyme 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Irgasan DP 300 Glucuronide Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C18H15Cl3O8.Na/c19-7-1-3-10(9(21)5-7)27-11-4-2-8(20)6-12(11)28-18-15(24)13(22)14(23)16(29-18)17(25)26;/h1-6,13-16,18,22-24H,(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,18+;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES ClC1=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2O[C@@H]3O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=CC(Cl)=C1
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 487.65
Quantité 10 mg
Pourcentage de pureté >95