Learn More
Cytiva Colonnes Tricorn
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5mm
10mm
Hauteur (métrique):
20mm
50mm
60mm
100mm
150mm
200mm
300mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les colonnes vides Tricorn sont conçues pour des séparations haute performance à petite et moyenne échelles
- La conception moderne intégrée et à clipser permet d’obtenir une colonne facile à assembler, à utiliser et à entretenir.
- Large gamme de dimensions de colonnes adaptées à de nombreux besoins de purification variés.
- Les tubes en verre revêtus d’un film plastique empêchent les dommages si la colonne tombe ou si elle est utilisée en dehors de ses spécifications.
- Un connecteur de remplissage séparé permet de remplir facilement les colonnes avec un large choix de milieux.
- L’anneau de verrouillage empêche la compression accidentelle du lit de milieu.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonnes Tricorn (vides) |
| Volume du lit | 14,07-16,42 ml (un adaptateur), 11,50-16,21 ml (deux adaptateurs) |
| Diamètre (métrique) interne | 10mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 200mm |
| Comprend | Tube en verre, adaptateur, bouchon d’extrémité, kit de filtres, deux bouchons d’arrêt, deux connecteurs à serrage manuel, deux connecteurs M6, verrou d’adaptateur et porte-filtre |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Pression max. | 725 psi (50 bar) |
| Type de support | Filtre en polypropylène |
| Type de colonne | Tricorn Column (Empty) |
| Afficher plus |