Learn More
Cytiva Colonnes de filtration sur gel préconditionnées Tricorn™ Superdex™
Code produit. 11535794 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Colonne pré-conditionnée 200 Superdex™
Colonne pré-conditionnée 75 Superdextrade;
Colonne préconditionnée Superdex 200
Colonne préconditionnée Superdex 75
Volume du lit:
3 ml
24 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11535794
Marque: Cytiva 28906561
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Valco fittings for AKTAdesign systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.
À utiliser pour les séparations en laboratoire et la purification intermédiaire basée sur différentes tailles de protéines, peptides et autres biomolécules. Les colonnes de filtration sur gel préconditionnées Cytiva Tricorn™ Superdex™ sont idéales pour les applications à haute résolution.
  • Filtration rapide sur gel impliquant une séparation basée sur trois gammes de poids moléculaire, entre 100 et 600000 M
  • Composite sphérique d’agarose et de matrice de dextrane réticulés
  • Fourni avec deux hauteurs de lit différentes, 150 et 300 mm, permettant une plus grande flexibilité d’adaptation aux différents besoins analytiques
  • Disponible avec trois milieux différents : Superdex Peptide, Superdex 75 et Superdex 200
Superdex Peptide:
  • Dimensions du lit : 10 x 300 mm
  • Volume du lit : 24 ml
  • Vitesse du débit : 0.15 à 0.6 ml/min
  • Pression max. : 18 bar (261 psi)
  • Plage de séparation : 100 à 7000 (peptides)
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 1 à 14
  • Dia. int.de colonne : 10 mm
  • Hauteur du lit avec un adaptateur : 279 à 309 mm
  • Hauteur du lit avec deux adaptateurs : 245 à 306 mm
Superdex 200 :
  • Dimensions du lit : 5 x 150 mm et 10 x 300 mm
  • Volume du lit : 3 et 24 ml
  • Vitesse du débit : 0.15 à 0.6 ml/min et 0.25 à 0.75 ml/min
  • Pression max. : 15 bar (217 psi)
  • Plage de séparation : 10,000 à 600,000 (peptides globulaires)
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
  • Dia. int.de colonne : 5 et 10 mm
  • Hauteur du lit avec un adaptateur : 135 à 159 mm (colonne de 3 ml)
  • Hauteur du lit avec deux adaptateurs : 108 à 156 mm (colonne de 3 ml)
Superdex 75 :
  • Dimensions du lit : 5 x 150 mm et 10 x 300 mm
  • Volume du lit : 3 et 24 ml
  • Vitesse du débit : 0.15 à 0.6 ml/min
  • Pression max. : 18 bar (261 psi)
  • Plage de séparation : 3000 à 70,000 (protéines globulaires)
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
  • Dia. int.de colonne : 5 et 10 mm
  • Hauteur du lit avec un adaptateur : 108 à 156 mm (colonne de 3 ml)
  • Hauteur du lit avec deux adaptateurs : 135 à 159 mm (colonne de 3 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Acide acétique 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, 30 % d’isopropanol, 70 % d’éthanol, NaOH 1 M
Type de produit Colonne préconditionnée Superdex 200
Volume du lit 3 ml
Diamètre (impériale) interne 0,19 in
Diamètre (métrique) interne 5mm
Quantité Pièce
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 150mm
Débit 0.15 to 0.6mL/min.
Comprend Valco fittings for AKTA™ design systems and are supplied with M6 connecto rs for FPLC System
Matériau Verre borosilicaté
Pression max. 15 bar
Plage de pH 1 à 14
Granulométrie 13μm
Type de support Composite sphérique d’agarose et de dextrane réticulés
Contenu et stockage 4° to 30°C
Type de colonne Prepacked Gel Filtration Column
À utiliser avec (application) Séparations haute résolution, semi-préparatives et analytiques de biomolécules