Learn More
Tricyclohexylphosphine, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306269
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11306269 1 g 1g
11316269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11306269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044854.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2622-14-2
Formule moléculaire C18H33P
Poids moléculaire (g/mol) 280.436
Numéro MDL MFCD00003853
Clé InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
CID PubChem 75806
Nom IUPAC tricyclohexylphosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexylphosphine
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 280.42
Qualité Technique
Forme physique Solide