Learn More
Triethanolamine, ∽99%, MP Biomedicals™
Code produit. 11483501 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11483501
Marque: MP Biomedicals 0210310990
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Synonyme triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethanolamine Hydrochloride
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽ 99%
Formule moléculaire C6H15NO3
Quantité 500 g
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Poids de la formule 185.65
Forme physique Powder