Learn More
Triéthanolamine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Conditionnement:
25L
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10793914
Marque: Thermo Scientific Acros 421630250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00002855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethanolamine
Point de fusion 21.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1245g/mL
Point d’ébullition 360.0°C
Point d’éclair 190°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Baril métallique
Formule moléculaire C6H15NO3
Formule linéaire (HOCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4840 to 1.4860
Quantité 25 L
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Gravité spécifique 1.1245
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
Viscosité 600 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide huileux