Learn More
Chlorhydrate de triéthanolamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10477960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10477960
Marque: Thermo Scientific Acros 170051000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-39-8
Formule moléculaire C6H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.648
Numéro MDL MFCD00012596
Clé InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
CID PubChem 101814
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol ; chlorhydrate
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethanolamine hydrochloride
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.0% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOCH2CH2)3N·HCl
Quantité 100 g
Poids de la formule 185.65
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre cristalline