Learn More
Triéthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429567 10 g 10g
11439567 50 g 50g
11449567 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22063.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triéthoxysilane est une matière première dans la synthèse de l’agent d’addition de silane et de l’huile de silicone. Il est utilisé comme agent réducteur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases, de l’eau / de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-30-1
Formule moléculaire C6H15O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 163.268
Numéro MDL MFCD00009061
Clé InChI PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
CID PubChem 6327710
Nom IUPAC triéthoxysilicone
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Nom chimique ou matériau Triethoxysilane
Point de fusion -170°C
Quantité 10 g
Formule linéaire (CH3CH2O)3SiH
Numéro UN UN3384
Beilstein 1738989
Point d’éclair 26°C (78°F)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.377
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.885
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethoxysilane