Learn More
Triéthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449567 250 g -
11429567 10 g 10g
11439567 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22063.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triéthoxysilane est une matière première dans la synthèse de l’agent d’addition de silane et de l’huile de silicone. Il est utilisé comme agent réducteur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases, de l’eau / de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 998-30-1
Formule moléculaire C6H15O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 163.268
Numéro MDL MFCD00009061
Clé InChI PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
CID PubChem 6327710
Nom IUPAC triéthoxysilicone
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Nom chimique ou matériau Triethoxysilane
Point de fusion -170°C
Quantité 250 g
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.377
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.885
Formule linéaire (CH3CH2O)3SiH
Numéro UN UN3384
Beilstein 1738989
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté 96%