Learn More
Borate de triéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
88.40€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.99 |
Numéro MDL | MFCD00009073 |
Clé InChI | AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester |
CID PubChem | 9009 |
ChEBI | CHEBI:38916 |
Nom IUPAC | Borate de triéthyle |
SMILES | B(OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10031490
|
Thermo Scientific Acros
139582500 |
250 mL | Flacon en verre |
88.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626714
|
Thermo Scientific Acros
139580010 |
1 L | Flacon en verre |
310.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
150-46-9 | |
145.99 | |
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N | |
9009 | |
Borate de triéthyle |
C6H15BO3 | |
MFCD00009073 | |
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester | |
CHEBI:38916 | |
B(OCC)(OCC)OCC |
Spécification
Triethyl borate | |
150-46-9 | |
Incolore | |
117.0°C to 118.0°C | |
Authentique | |
C6H15BO3 | |
1.3720 to 1.3740 | |
01, 335 | |
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester | |
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N | |
Borate de triéthyle | |
9009 | |
145.99 | |
Liquide |
97% | |
-84.5°C | |
0.8580g/mL | |
11°C | |
96% min. (GC) | |
(C2H5O)3B | |
MFCD00009073 | |
0.858 | |
Solubility in water: decomposes | |
B(OCC)(OCC)OCC | |
145.99 | |
CHEBI:38916 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-760-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ED5075000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triethyl borate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only