Learn More
Citrate de triéthyle, Mikromol™
Code produit 17998434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17998434 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1462.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
citrate de triéthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl citrate
CAS 77-93-0
Noms d’analytes ou de composants Triethyl citrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H20 O7
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Triethyl citrate, Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de triéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 276.28
Quantité 250 mg
Poids de la formule 276,1209 g/mol