Learn More
Orthoacétate de triéthyle 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10265380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10265380 100 mL 100mL
10061510 500 mL 500mL
10185683 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10265380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-39-7
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00009223
Clé InChI NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
CID PubChem 66221
Nom IUPAC 1,1,1-triéthoxyéthane
SMILES CCOC(C)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl orthoacetate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8850g/mL
Point d’ébullition 142.0°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3980
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 129
Fieser 03,300; 04,527; 06,607; 10,417
Gravité spécifique 0.885
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Viscosité 1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl orthoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoacetate