Learn More
Orthoacétate de triéthyle 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322326
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322326 2500 mL 2.50L
11302326 100 mL 100mL
11312326 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06004.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Triethyl orthoacetate is used as pharmaceutical and water scavenger. It is also used in organic synthesis to introduce the acetate group into an alcohol. It is involved in the Johnson-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’orthoacétate de triéthyle est utilisé comme capteur d’eau et de produits pharmaceutiques. Il est également utilisé dans la synthèse organique pour introduire le groupe d’acétate dans un alcool. Il participe au réarrangement de Johnson-Claisen.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-39-7
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
Numéro MDL MFCD00009223
Clé InChI NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
CID PubChem 66221
Nom IUPAC 1,1,1-triéthoxyéthane
SMILES CCOC(C)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl orthoacetate
Densité 0.887
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.397
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 506201
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98%