Learn More
Orthoformiate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490114
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11490114
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13587.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.202 g/mol
L’orthoformiate de triéthyle est utilisé dans la synthèse de l’aldéhyde Bodroux-Chichibabine pour préparer un aldéhyde avec un carbone plus élevé en réagissant au réactif de Grignard. Il est également utilisé dans la formylation électrophile d’espèces aromatiques activées telles que le phénol.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’orthoformiate d’éthyle est utilisé dans la synthèse de l’aldéhyde Bodroux-Chichibabine pour préparer un aldéhyde avec un carbone plus élevé en réagissant au réactif de Grignard.Il est également utilisé dans la formylation électrophile d’espèces aromatiques activées telles que le phénol.
Solubilité
Miscible avec les alcools, l’acétone, les éthers et le chloroforme.Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité.Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-51-0
Formule moléculaire C7H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.202
Numéro MDL MFCD00009230
Clé InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
CID PubChem 31214
Nom IUPAC diéthoxyméthoxyéthane
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl Orthoformate
Point de fusion °C to 61°C
Densité 0.891
Point d’ébullition 144°C to 146°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HC(OCH2CH3)3
Indice de réfraction 1.391
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2524
Beilstein 605384
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl orthoformate