Learn More
Phosphate de triéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023914
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 11439066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17938.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate finds it major applications in plastics industry as a flame retardant, plasticizer and carrier, where it is available in the matrix. A further 10 to 20 % are used in other industrial branches as a solvent, plasticizer, flame retardant or intermediate for the production of pharmaceuticals, and lacquers. Triethyl phosphate is a useful synthetic intermediate used in the synthesis of mesoporous spheres of metal oxides and phosphates. It is also used as an industrial catalyst employed in ketene synthesis where the compound is hydrolyzed, as a polymer resin modifier, as a solvent, a car paint repairing product and as flame retarder
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de triéthyle trouve ses principales applications dans l’industrie des plastiques comme un retardateur de flamme, un plastifiant et un support, où il est disponible dans la matrice. D’autres 10 à 20 % sont utilisés dans d’autres branches industrielles comme solvant, plastifiant, ignifuge ou intermédiaire pour la production de produits pharmaceutiques et de laques. Le phosphate de triéthyle est un intermédiaire synthétique utile qui sert dans la synthèse de sphères mésodores d’oxydes métalliques et de phosphates. Il est également utilisé comme catalyseur industriel dans la synthèse du cétène où le composé est hydrolysé, comme modificateur de résine de polymère, comme solvant, comme produit de réparation de peinture de voiture et comme retardateur de flamme
Solubilité
Entièrement miscible à l’eau à 20°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-40-0
Formule moléculaire C6H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009077
Clé InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
CID PubChem 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nom IUPAC triethyl phosphate
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphate
Densité 1.072
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 115°C (240°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.405
Quantité 500 g
Merck Index 14,9674
Informations sur la solubilité Fully miscible in water at 20°C.
Poids de la formule 182.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triethyl phosphate