Learn More
Phosphate de triéthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339207
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11339207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040001.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate is used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-40-0
Formule moléculaire C6H15O4P
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009077
Clé InChI DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
CID PubChem 6535
ChEBI CHEBI:45927
Nom IUPAC triethyl phosphate
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphate
Densité 1.072 g/mL
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 115°C (240°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.405
Quantité 500 g
Merck Index 14,9674
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 182.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triethyl phosphate