Learn More
Triéthylamine, Mikromol™
Description
Triéthylamine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triethylamine |
| CAS | 121-44-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Triethylamine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H15 N |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Triethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC |
| Nom IUPAC | N,N-diéthylethanamine |
| Show More |