Learn More
Solution de triéthylamine pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12922225 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12922225 500 mL -
12902225 100 mL 100mL
12912225 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12922225 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 051 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 13.34€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 mL