Learn More
Trifluorhydrate de triéthylamine, ca 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393516
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11393516
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14417.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Triethylamine trihydrofluoride acts as a mild and selective fluorinating agent used in the synthesis of acid fluorides and alkyl fluorides. It is also used in the synthesis of vicinal difluorides from epoxides, 3-fluoroazetidine. It is utilized as a selective reagent for the cleavage of O-silyl groups in carbohydrates, nucleotides and cyanohydrins. It is actively involved in the electrochemical fluorodeiodination of alkyl iodides and fluorodesilylation in beta-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triethylamine trihydrofluoride agit comme un agent fluorescent léger et sélectif utilisé dans la synthèse des fluorures acides et des fluorures d’alkyle. Il est également utilisé dans la synthèse de difluorures vicinaux à partir d’époxydes 3-fluoroazétidine. Il est utilisé comme réactif sélectif pour le clivage des groupes O-silyles dans les glucides, les nucléotides et les cyanohydrines. Il participe activement à la fluorodésiodation électrochimique des iodures d’alkyle et à la fluorodésilylation dans les bêta-lactames.
Solubilité
Miscible à de l’eau, du chloroforme et des hexanes.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et le verre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73602-61-6
Formule moléculaire C6H18F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.212
Numéro MDL MFCD00043294
Clé InChI IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
CID PubChem 175505
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine;trihydrofluorure
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine trihydrofluoride
Point de fusion -29°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 70°C (15 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Notes de pourcentage du dosage ≈HF à 37 %
Formule linéaire (CH3CH2)3N·3HF
Indice de réfraction 1.3915
Quantité 5 g
Numéro UN UN1790
Beilstein 5522945
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform and hexanes.
Poids de la formule 161.21
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine trihydrofluoride, ca 37% HF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triethylammonium fluoride, Hydrofluoricacid