Learn More
Solution de formate de triéthylammonium 2M (1:1, pH 6,5), Thermo Scientific™
Code produit. 15447627
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15447627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H36155.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylammonium formate solution
CAS 585-29-5
Couleur Incolore
Densité 1.01 g/mL
pH 6.5
Formule moléculaire C7H17NO2
Formule linéaire (CH3CH2)3NH+ COO-
Numéro MDL MFCD00134943
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1760
Beilstein 4150472
Synonyme unii-un4t038p8m, triethylamine formate, teaf, triethylammonium formate, triethylamine, formate, triethylammonium formate mi, triethylammoniumformate, triethylammonium format, hcooh et3n, formic acid triethylamine
Clé InChI PTMFUWGXPRYYMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC.C(=O)O
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine;acide formique
Poids moléculaire (g/mol) 147.218
CID PubChem 11084032
Poids de la formule 147.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M (1:1)
Forme physique Liquide