Learn More
Le diméthacrylate de triéthylène glycol contient du MEHQ comme inhibiteur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7214775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 17241156
Marque: Thermo Scientific Acros 466272500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-16-0
Formule moléculaire C14H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.32
Clé InChI HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-(2-{2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]éthoxy}éthoxy)éthyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol dimethacrylate
Densité 1.0920 g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 167°C
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 1.092
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosité 11 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 286.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triethylene glycol dimethacrylate