Learn More
éther diméthylique de triéthylène glycol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319415 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319415 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17834020AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triglyme
CAS 112-49-2
Noms d’analytes ou de composants Triglyme
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H18 O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOC
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]étane
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 178,1205 g/mol