Learn More
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethylene glycol dimethyl ether |
| Point de fusion | -45°C |
| Densité | 0.986g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 216°C |
| Point d’éclair | 113°C (235.4°F) |
| Température d’allumage | 375°F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Afficher plus |