Learn More
Éther diméthylique de triéthylène glycol, stabilisé, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657492 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657492 250 mL Flacon en verre 250mL
10295280 1 L Flacon en verre 1L
10563504 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10657492 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    38.30€ / 250mL
    Économisez 3.45€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-49-2
Formule moléculaire C8H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00008504
Clé InChI YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
CID PubChem 8189
ChEBI CHEBI:44842
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthane
SMILES COCCOCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol dimethyl ether
Note relative au nom Stabilized
Acidité 0.05mg KOH/g max.
Point de fusion -45°C
Densité 0.9860g/mL
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Indice de réfraction 1.4220 to 1.424
Quantité 250 mL
Merck Index 15, 9861
Gravité spécifique 0.986
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Stabilisateur 0.01% BHT
Viscosité 2.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.