Learn More
Éther diméthylique de triéthylèneglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386796 100 g 100g
11396796 500 g 500g
11306806 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04128.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.228 g/mol
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Leéther de diméthyle de triéthylène glycol est utilisé comme solvant pour les gaz et le couplage de liquide immiscible. Il est également utilisé pour préparer le perfluoro-triéthylèneglycoldiméthyléther.
Solubilité
Miscible à l’eau, le chloroforme et le méthanol
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-49-2
Formule moléculaire C8H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.228
Numéro MDL MFCD00008504
Clé InChI YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
CID PubChem 8189
ChEBI CHEBI:44842
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthane
SMILES COCCOCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol dimethyl ether
Point de fusion -45°C
Densité 0.986
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire CH3O(CH2CH2O)3CH3
Indice de réfraction 1.423
Quantité 100 g
Beilstein 1700630
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9692
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform and methanol
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethyl ether