Learn More
éther diméthylique de triéthylène glycol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327619 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327619 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17834020
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triglyme
CAS 112-49-2
Noms d’analytes ou de composants Triglyme
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H18 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane, 1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
Formule InChI InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COCCOCCOCCOC
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]étane
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Quantité 1 g
Poids de la formule 178,1205 g/mol