Learn More
Tétrafluoroborate de triéthyloxonium, 1 M de solution dans le chlorure de méthylène, substances, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
| Note relative au nom | 1M Solution in Methylene Chloride |
| CAS | 368-39-8, 75-09-2 |
| Densité | 1.3280g/mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 1.328 |
| Formule moléculaire | C6H15BF4O |
| Formule linéaire | (C2H5)3OBF4 |
| Numéro MDL | MFCD00044423 |
| Quantité | 25 ml |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.