Learn More
(Triéthylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359066 5 g 5g
11349066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20217.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1777-03-3
Formule moléculaire C8H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 140.30
Numéro MDL MFCD00075373
Clé InChI FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
CID PubChem 637947
Nom IUPAC triethyl(ethynyl)silane
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#C
Spécification
Point d’ébullition 136°C to 140°C
Nom chimique ou matériau (Triethylsilyl)acetylene
Quantité 5 g
Point d’éclair 17°C (62°F)
Indice de réfraction 1.4315
Densité 0.783
Numéro UN UN1993
Beilstein 1743814
Poids de la formule 140.31
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Triethylsilyl)acetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (Triethylsilyl)acetylene