Learn More
Trifloxystrobin, MedChemExpress
Code produit. 16495816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16495816
Marque: Medchem Express HY123230
MedChemExpress Trifloxystrobin (CGA 279202) is a fungicide, with EC50s of 23.0 μg/L and 1.7 μg/L for Daphnia magna neonate and embryos, respectively, after treatment for 48 h.
Trifloxystrobin (CGA 279202) is a fungicide, with EC50s of 23.0 μg/L and 1.7 μg/L for Daphnia magna neonate and embryos, respectively, after treatment for 48 h.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifloxystrobin
Forme physique Solid
CAS 141517-21-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19F3N2O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme CGA 279202
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (306.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=N\OCC2=C(C=CC=C2)/C(C(OC)=O)=N\OC
Poids moléculaire (g/mol) 408.37
Poids de la formule 408.37
Pourcentage de pureté 99.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.