Learn More
Trifludimoxazine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314186
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314186 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314186 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17843300AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifludimoxazin
CAS 1258836-72-4
Noms d’analytes ou de composants Trifludimoxazin
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C16 H11 F3 N4 O4 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Dihydro-1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, BAS 850H, Trifludimoxazin
Formule InChI InChI=1S/C16H11F3N4O4S/c1-4-5-22-10-7-9(8(17)6-11(10)27-16(18,19)12(22)24)23-13(25)20(2)15(28)21(3)14(23)26/h1,6-7H,5H2,2-3H3
SMILES CN1C(=O)N(C(=O)N(C)C1=S)c2cc3N(CC#C)C(=O)C(F)(F)Oc3cc2F
Nom IUPAC 1,5-dimetil-6-sulfanilideno-3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,5-triazinano-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 412.34
Quantité 1 mL
Poids de la formule 412.0453 g/mol