Learn More
dichlorhydrate de trifluopérazine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308760 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308760 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17844350
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Noms d’analytes ou de composants Trifluoperazine hydrochloride
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, Eskazine, Eskazinyl, Fluoperazine, Jatroneural, Modalina, SKF 5019, Stelazine, TFP, Terfluzine, Trazine, Trifluoperazine dihydrochloride, Trifluoperazine hydrochloride, Trifluoroperazine dihydrochloride, Trifluoroperazine hydrochloride, Triftazin, Triphthasine, Triphthazine, Triphthazine dihydrochloride, Tryptazine, Tryptazine dihydrochloride, Stelazine, SKF-5019-A2
Formule InChI InChI=1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nom IUPAC 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]-2-(trifluorometil)fenotiazina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 480.42
Quantité 50 mg
Poids de la formule 479,1177 g/mol