Learn More
Dichlorhydrate de trifluopérazine N4-oxyde, Mikromol
Code produit 30459217
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459217 4 x 25 mg 100mg
30050473 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30459217 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0441.0800254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de trifluopérazine N4-oxyde, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724726-63-8
Noms d’analytes ou de composants Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H24 F3 N3 O S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H24F3N3OS.2ClH/c1-27(28)13-11-25(12-14-27)9-4-10-26-17-5-2-3-6-19(17)29-20-8-7-16(15-18(20)26)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.C[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nom IUPAC 10-[3-(4-méthyl-4-oxidopipérazin-4-ium-1-yl)propyl]-2-(trifluorométhyl)phénothiazine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 496.42
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 495.1126 g/mol